Learn More
Fisherbrand™ Gummikegel
Fisherbrand™ Kautschuk-Konusfilter-Tiegeladapter erleichtern die sichere Platzierung von Filtertiegeln in einem Trichter.
Marke: Fisherbrand™ CC/3
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
34 mm-Innendurchmesser, großes Ende; Innendurchmesser von 23 mm, kleines Ende | |
30 mm | |
Konus |
Filtertiegel | |
Gummi | |
10/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gummikegel > Konusgröße: 34 mm-Innendurchmesser, großes Ende; Innendurchmesser von 23 mm, kleines Ende
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur