Learn More
Fisherbrand™ Gummikegel
Fisherbrand™ Kautschuk-Konusfilter-Tiegeladapter erleichtern die sichere Platzierung von Filtertiegeln in einem Trichter.
Marke:  Fisherbrand™ CC/4
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12328855
  • 118.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
40 mm-Innendurchmesser, großes Ende; Innendurchmesser von 27 mm, kleines Ende
35 mm
Konus
Filtertiegel
Gummi
10/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gummikegel > Konusgröße: 40 mm-Innendurchmesser, großes Ende; Innendurchmesser von 27 mm, kleines Ende