Learn More
Fisherbrand™ Gummikegel
Fisherbrand™ Kautschuk-Konusfilter-Tiegeladapter erleichtern die sichere Platzierung von Filtertiegeln in einem Trichter.
Marke:  Fisherbrand™ CWF-820-050R
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12318855
  • 51.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
40 mm ID großes Ende; 25 mm ID kleines Ende
45mm
Konus
Filtertiegel
Gummi
Gehäuse 10Pack