Learn More
Fisherbrand™ Gummikegel
Fisherbrand™ Kautschuk-Konusfilter-Tiegeladapter erleichtern die sichere Platzierung von Filtertiegeln in einem Trichter.
Marke: Fisherbrand™ CWF-820-070L
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
50mm ID großes Ende; 30mm ID kleines Ende | |
50mm | |
Konus |
Filtertiegel | |
Gummi | |
Gehäuse 10Pack |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gummikegel > Konusgröße: 50 mm-Innendurchmesser, großes Ende; Innendurchmesser von 30 mm, kleines Ende
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur