Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ McFarland Äquivalenz-Trübungsstandard-Set
Thermo Scientific™ Remel McFarland Äquivalenz-Trübungsstandards sind in Kunststoffbehältern mit einer visuellen Vergleichskarte verpackt.
82.40 CHF - 400.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10036782
|
Thermo Scientific™
R20421 |
Trübungsstandardsatz (je 1 von 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0) |
400.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10108582
|
Thermo Scientific™
R20414 |
Trübungsstandard |
82.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10413843
|
Thermo Scientific™
R20412 |
Trübungsstandard 2.0 |
91.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13246239
|
Thermo Scientific™
R20413 |
Trübungsstandard 2.0 |
91.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11454049
|
Thermo Scientific™
R20415 |
Trübungsstandard |
105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10026732
|
Thermo Scientific™
R20410 |
Trübungsstandard 0,5 |
99.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10037212
|
Thermo Scientific™
R20411 |
Trübungsstandard 1.0 |
82.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel McFarland Äquivalenz-Trübungsstandards sind in Kunststoffbehältern mit einer visuellen Vergleichskarte verpackt.
- Die Röhrchen sind 15 x 103 mm groß und passen in die meisten Spektralphotometer.
- Die Polystyrol-Technologie verlängert die Lebensdauer.
Spezifikation
15 x 103 mm |