Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ McFarland Äquivalenz-Trübungsstandard-Set
Thermo Scientific™ Remel McFarland Äquivalenz-Trübungsstandards sind in Kunststoffbehältern mit einer visuellen Vergleichskarte verpackt.
Marke: Thermo Scientific™ R20411
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel McFarland Äquivalenz-Trübungsstandards sind in Kunststoffbehältern mit einer visuellen Vergleichskarte verpackt.
- Die Röhrchen sind 15 x 103 mm groß und passen in die meisten Spektralphotometer
- Die Polystyrol-Technologie verlängert die Lebensdauer.
Spezifikation
Trübungsstandard 1.0 | |
15 x 103 mm |