Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ McFarland Äquivalenz-Trübungsstandard-Set
Thermo Scientific™ Remel McFarland Äquivalenz-Trübungsstandards sind in Kunststoffbehältern mit einer visuellen Vergleichskarte verpackt.
Marke: Thermo Scientific™ R20414
71.81 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24235" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel McFarland Äquivalenz-Trübungsstandards sind in Kunststoffbehältern mit einer visuellen Vergleichskarte verpackt.
- Die Röhrchen sind 15 x 103 mm groß und passen in die meisten Spektralphotometer
- Die Polystyrol-Technologie verlängert die Lebensdauer.
Spezifikation
Trübungsstandard | |
15 x 103 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Geräte Monatliche Promotion
Entdecken Sie die exklusiven monatlichen Angebote für wissenschaftliche Geräte, um die Möglichkeiten Ihres Labors zu erweitern.Aktionscode: 24235Gültig bis zum: 2025-04-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 50%