Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ McFarland Äquivalenz-Trübungsstandard-Set
Thermo Scientific™ Remel McFarland Äquivalenz-Trübungsstandards sind in Kunststoffbehältern mit einer visuellen Vergleichskarte verpackt.
Marke: Thermo Scientific™ R20421
375.58 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel McFarland Äquivalenz-Trübungsstandards sind in Kunststoffbehältern mit einer visuellen Vergleichskarte verpackt.
- Die Röhrchen sind 15 x 103 mm groß und passen in die meisten Spektralphotometer
- Die Polystyrol-Technologie verlängert die Lebensdauer.
Im Lieferumfang enthalten:
Je 1 von 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0.
Spezifikation
Trübungsstandardsatz (je 1 von 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0) | |
Je 1 mit 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 | |
15 x 103 mm |