Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ McFarland Äquivalenz-Trübungsstandard-Set
Thermo Scientific™ Remel McFarland Äquivalenz-Trübungsstandards sind in Kunststoffbehältern mit einer visuellen Vergleichskarte verpackt.
Marke:  Thermo Scientific™ R20413
80.34 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24235" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13246239
  • 91.05 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel McFarland Äquivalenz-Trübungsstandards sind in Kunststoffbehältern mit einer visuellen Vergleichskarte verpackt.
  • Die Röhrchen sind 15 x 103 mm groß und passen in die meisten Spektralphotometer
  • Die Polystyrol-Technologie verlängert die Lebensdauer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Trübungsstandard 2.0
15 x 103 mm
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6212747 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2025 Catalog NumberR20413
Chargennummer6212746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2025 Catalog NumberR20413
Chargennummer6185627 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR20413
Chargennummer6175840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog NumberR20413
Chargennummer6155592 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog NumberR20413
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie die exklusiven monatlichen Angebote für wissenschaftliche Geräte, um die Möglichkeiten Ihres Labors zu erweitern.
    Aktionscode: 24235
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    21
    Stunden
    20
    Minuten
    47
    Sekunden
    32
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ McFarland Äquivalenz-Trübungsstandard-Set > Trübungsstandard 3.0