Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ agglutinierende Sera, Neisseria meningitidis
Wird zur serologischen Identifizierung von N. meningitidis durch schnelle Objektträger-Agglutination und CIE-Verfahren verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ R30166901
345.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13255589
  • 355.00 CHF / 2 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Remel Agglutinating Sera wird zur serologischen Identifizierung von N. meningitidis durch schnelle Diaagglutination und CIE-Verfahren verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Neisseria meningitidis Gruppe C
N. meningitidis durch schnelle Objektträger-Agglutination und CIE-Verfahren
Gruppe C
Neisseria meningitidis
Ja
Testkit für Neisseria meningitidis
Each
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ agglutinierende Sera, Neisseria meningitidis > Gruppe C