Learn More
Texwipe™ Steril 70 % Isopropanol
Verdampft mit extrem geringen Rückständen
Marke: Texwipe™ TX3270
479.58 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Verarbeitungs-, Analyse- und Konformitätszertifikate
Beschreibung
Sterile Lösung enthält 70 % Isopropylalkohol nach Volumen in USP-Gütegrad mit 30 % gereinigtem USP-Wasser. Die Lösung ist durch 0.2 μm gefiltert, in gereinigte Behälter gefüllt, doppelt verpackt und in versiegeltem Polybeutel verpackt und gammabestrahlt bis zu einer Sterilitätsstufe von 10-6.
- Verdampft mit extrem geringen Rückständen
- Eliminiert die Kosten für Mischen, Filtration, Sterilisation, Verarbeitung und Qualitätskontrolle bei der Eigenproduktion von sterilen Alkohol-/Wassermischungen
- Jeder Behälter ist chargencodiert mit einem Verfallsdatum
Spezifikation
Flüssig | |
Durchsichtig | |
70 % USP-Isopropylalkohol und 30 % USP-gereinigtes Wasser | |
Zerstäuberpistolenflasche | |
Oberflächenreinigung, weit nach unten für Durchgänge in kontrollierte Umgebungen, eliminiert die Kosten für Mischen, Filtration, Sterilisation, Verarbeitung und Qualitätskontrolle bei der Eigenproduktion von sterilen Alkohol-/Wassermischungen | |
16 oz. |
Steril | |
USP | |
0.7 | |
0,2 μm | |
Verarbeitungs-, Analyse- und Konformitätszertifikate |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: isopropyl alcohol
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02