Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblöcke
Konfigurieren Sie das Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Modul mit austauschbaren Aluminiumblöcken mit einer Vielzahl von Lochkonfigurationen für Fläschchen und Röhrchen.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-18817
168.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11537500
  • 178.88 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Konfigurieren Sie Ihr Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmodul mit diesen austauschbaren Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblöcken. Sie sind in einer Vielzahl von Lochkonfigurationen erhältlich und eignen sich für fast jede Größe von Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleinen Reaktionsgefäßen, Reagenzgläsern oder Mikrozentrifugenröhrchen. Die Reacti-Blocks bestehen aus einer Aluminiumlegierung für optimale Wärmeleitfähigkeit und enthalten einen Thermometer-Well. Viele Blöcke sind für den Gebrauch mit dem Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Verdampfer geeignet.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
17 mm
Aluminiumlegierung
Reacti-Block T-1
Für 9 Teströhrchen mit 16 mm Durchmesser; 9 Löcher (17 mm Durchmesser x 45 mm Tiefe)
Teströhrchen mit 16 mm Durchmesser
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Reacti-Block™ Aluminiumblöcke > Reacti-Block T 1 1/Packung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.