Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ agglutinierende Sera, Neisseria meningitidis
Wird zur serologischen Identifizierung von N. meningitidis durch schnelle Objektträger-Agglutination und CIE-Verfahren verwendet.
312.00 CHF - 410.00 CHF
Spezifikation
CE-Zeichen Ja
Nachweisbare Analyten N. meningitidis durch schnelle Objektträger-Agglutination und CIE-Verfahren
Typ Testkit für Neisseria meningitidis
Klasse des Zielorganismus Neisseria meningitidis
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Beschreibung Nachweisbare Analyten Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Nachweisbare Analyten Preis Menge & Verfügbarkeit  
13255589
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R30166901
Neisseria meningitidis Gruppe C N. meningitidis durch schnelle Objektträger-Agglutination und CIE-Verfahren
355.00 CHF
2 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13245589
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R30166801
Neisseria Meningitidis Gruppe A N. meningitidis durch schnelle Objektträger-Agglutination und CIE-Verfahren
355.00 CHF
2 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11414079
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R30167001
Neisseria meningitidis; Gruppe W135 N. meningitidis durch schnelle Objektträger-Agglutination und CIE-Verfahren
312.00 CHF
2 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13215599
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R30167501
Neisseria meningitidis Gruppe B N. meningitidis durch schnelle Objektträger-Agglutination und CIE-Verfahren
355.00 CHF
2 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13295589
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R30167401
Neisseria meningitidis Gruppe W135 N. meningitidis durch schnelle Objektträger-Agglutination und CIE-Verfahren
410.00 CHF
2 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Remel Agglutinating Sera wird zur serologischen Identifizierung von N. meningitidis durch schnelle Diaagglutination und CIE-Verfahren verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Ja
N. meningitidis durch schnelle Objektträger-Agglutination und CIE-Verfahren
Testkit für Neisseria meningitidis
Neisseria meningitidis
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ agglutinierende Sera, Neisseria meningitidis