Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DSG, No-Weigh™ Format
Thermo Scientific™ Pierce™ DSG ist ein wasserunlöslicher, homo-bifunktionaler N-Hydroxysuccinimid-Ester (NHS-ester)-Vernetzer, der häufig zur Konjugation von radioaktiv markierten Liganden mit Zelloberflächenrezeptoren verwendet wird.
Marke:  Thermo Scientific™ 20593
199.50 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11836794
  • 216.00 CHF / 50 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce DSG ist ein Disuccinimidylglutarat, ein einfacher, homobifunktionaler Crosslinker, der auf der aminreaktiven N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Estergruppe basiert.
Leistungsmerkmale:
  • Kann die Crossliing-Effizienz im Vergleich zu DSS in einigen Anwendungen erhöhen
  • Reaktive Gruppen: NHS-Ester (homobifunktional)
  • Reaktiv gegen:Aminogruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amin-zu-Amin
326,26
7,7 Å
Ja
Pierce™
Homobifunktional
Kurz (<10 Å)
50 mg
Standard, Einmalgebrauch
Crosslinker
Nein
Nein
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Umgebungstemperatur
Chemische Markierung
NHS-Ester
Pulver
DMF, DMSO
Nein
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ DSG, No-Weigh™ Format > 50 mg