Learn More
Corning™ Serologische PYREX™ Einweg-Pipetten, Glas, Multipack mit Kunststoffbeuteln
Verpackt für einfachen, gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Pipetten ohne Kontamination des gesamten Kartons. Corning™ Pyrex™ serologische Einwegpipetten aus Glas bieten lange, schlanke, konische Spitzen für schnelleres und einfacheres Pipettieren.
Marke:  Corning™ 7078-1CN
151.53 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11986978
  • 164.00 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
Verpackt für einfachen, gleichzeitigen Zugriff auf mehrere Pipetten ohne Kontamination des gesamten Kartons. Corning™ Pyrex™ serologische Einwegpipetten aus Glas bieten lange, schlanke, konische Spitzen für schnelleres und einfacheres Pipettieren.
  • Steril
  • Kalibriert auf “Volumenangabe” (TD) mit Ausblasen
  • Für Anwender größerer Volumen entwickelt
  • Negative Graduierungen
  • Feuerpolierte Spitzen für gratfreie, gleichmäßige Durchflussraten
  • Mehrfach verpackt in Kunststoffbeuteln
  • Für einfache Größenermittlung ist die ISO-Farbcodierung direkt auf den Aufreißstreifen aufgedruckt
Bestellinformation
Mehrfach verpackt in Kunststoffbeuteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ASTM E714
Steril
0.01 ml
0,2 ml
0,03 oz.
1 ml
Serologische Pipette
Borosilikatglas
Ja
11,41 in.
Rund
Gelb
290 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Serologische PYREX™ Einweg-Pipetten, Glas, Multipack mit Kunststoffbeuteln > 0,01 ml; 1 ml