Learn More
Labcon™ Nachfüllbare Gestelle für Eclipse™-Nachfüllspitzen
Each rack is designed to hold one refill of 96 tips.
Marke: Labcon™ 1280-960-006-9
29.35 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Pipettenspitzen-Racks
- Nachfüllbar
- Mit aufklappbarem, durchsichtigem Deckel
- Für die Verwendung mit Eclipse™ Nachfüll-Pipettenspitzen
- Fasst eine Auffüllplattform für 96 Spitzen
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP | |
Autoklavierbar | |
10 x 250 μl-Spitzen | |
Unsteril | |
10/Packung | |
RT |
Nachfüllbar | |
Violett | |
Polypropylen | |
Liquid Handling | |
10 Gestelle/Packung; 10 Packungen/Karton |