Learn More
H-B Instrument™ Hochpräzise Enviro-Safe™ FRIO-Temp™ Flüssig-Glas-Prüfthermometer
Zur Überprüfung der Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen mit Rückführbarkeit auf NIST, DAkkS/PTB
Marke:  H-B Instrument™ B61001-0100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13099162
  • 133.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Jedes Element ist bis auf 0.2 °C genau (0.4 °C im Falle des Hochtemperaturmodells) und verfügt über individuelle Seriennummern und eine mehrsprachige (englische, französische, deutsche, italienische, portugiesische und spanische) Präzisionserklärung, die auf NIST und DAkkS rückführbar ist.
  • Thermometerfüllung: Organisch
  • Divisionen: 0.1
  • Flaschengröße: 60 ml
  • Rückführbar auf DAkkS/PTB
  • Nicht vorzertifiziert
Certifications
NIST-rückführbar, ISO/IEC 17025:2005, DAkkS/PTB
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
ISO/IEC 17025:2005, NIST, DAkkS/PTB
Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung, Beschichtung aus PFA-Fluorpolymer
210 mm
-5 °C
-25°bis +5 °C
0,1 °C
60 ml
Tiefkühlgeräte
8,3 in.
Organisch
-25 °C
±0,2 °C
Name des Produkts
H-B Instrument™ Hochpräzise Enviro-Safe™ FRIO-Temp™ Flüssig-Glas-Prüfthermometer > Tiefkühlgerät: -25 ° bis 5 °C; Länge: 210 mm