Learn More
Molecular Probes™ Tris-(2-Carboxyethyl)phosphine, Hydrochloride (TCEP)
Tris-(2-carbonethyl)phosphin, Hydrochlorid (TCEP)
Marke:  Molecular Probes™ T2556
272.65 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10286352
  • 295.00 CHF / 1 Gramm
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
Disufid-Vernetzungen von Zystinen in Proteinen können mit TCEP (Tris-(2-Carbonethyl)Phosphin) auf Zystein-Rückstände reduziert werden. Im Gegensatz zu DTT (Dithiothreitol) enthält TCEP keine Thiole und muss daher vor der Thiolmodifikation normalerweise nicht entfernt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bei Raumtemperatur lagern.
Raumtemperatur
Fest
1 g
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Mehr anzeigen
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3118478 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/12/2024 Catalog NumberT2556
Chargennummer2984208 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/08/2024 Catalog NumberT2556
Chargennummer2939060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog NumberT2556
Chargennummer2897783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2024 Catalog NumberT2556
Chargennummer2831420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2023 Catalog NumberT2556
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Molecular Probes™ Tris-(2-Carboxyethyl)phosphine, Hydrochloride (TCEP) > 1 g
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.