Learn More
Abnova™ ADAM12 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Human overexpression lysate
Marke: Abnova™ H00008038-T01.100uL
Spezifikation
293T | |
ADAM12 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 81.18kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-ADAM12 antibody (Mfr. No. H00008038-B01) by Western Blot. | |
1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) | |
Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden. |
Western Blot | |
BC060804.1 | |
pCMV-ADAM12 full-length | |
100 μl | |
Human |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.