Learn More
uvex 2124 Xact-Fit Multi Reusable Ear Plugs with Storage Case
Innovative, corded ear plugs feature a unique oval design that adjusts perfectly to the anatomy of the ear canal. The angled pin significantly reduces pressure in the ear, while remaining comfortable to wear for long periods of time.
Marke: uvex 2124018
79.05 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das einzigartige ovale Design passt sich perfekt an die Anatomie des Gehörgangs an
- Der abgewinkelte Stift verringert den Druck im Ohr erheblich
- Vorgeformte Stifte erleichtern das Einsetzen und Herausnehmen der Ohrstöpsel
- Daumenvertiefungen ermöglichen eine schnelle und einfache Handhabung
- Die glatte, schmutzabweisende Oberfläche lässt sich mit Wasser und Seife reinigen
- In geräuschärmeren Umgebungen können die Ohrstöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Durchsichtige, hygienische Box enthalten, für die sichere Lagerung bei Nichtgebrauch
Spezifikation
Transparent, grau | |
Hellgrün | |
Unterschiedliche Umgebungen | |
26 dB | |
Oval | |
Wiederverwendbar | |
Nein | |
Etui im Taschenformat |
Nein | |
Standard | |
2124 Xact-Fit Multi | |
Mit Trageband | |
Ear Plugs | |
Nein | |
EN 352-2 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08