missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Stop Solution 2N Sulfuric Acid
For stopping the action of HRP on the substrate, tetramethylbenzidine
Marke: R&D Systems™ DY994
200.45 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24247" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung

Spezifikation
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
ELISA |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 10
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Life Sciences Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für Life-Science-Produkte, die Ihre Forschung und Innovation voranbringen.Aktionscode: 24247Gültig bis zum: 2025-04-30
Neues Angebot Sparen bis zu 52%
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
R&D Systems™ Stop Solution 2N Sulfuric Acid > 15x6mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur