Learn More
Invitrogen™ ELISA Stopplösung
Eine gebrauchsfertige Lösung, die als Stopplösung für ELISA-Anwendungen mit Meerrettichperoxidase und TMB-Substratlösung verwendet wird
Marke:  Invitrogen™ SS03
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12043609
  • 113.00 CHF / 25 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ELISA Stop Solution is a ready-to-use solution intended for use as a stop solution in ELISA applications that use horseradish peroxidase and TMB substrate solution. As TMB substrate solution reacts with horseradish peroxidase, it produces a pronounced blue color. At the end of TMB incubation, a volume of ELISA Stop Solution equal to the volume of TMB substrate solution is added to the wells to terminate the horseradish peroxidase reaction. Addition of Stop Solution results in the rapid formation of a yellow end product. The optical density of this yellow end product is measured at 450 nm. The yellow end product is stable for sixty minutes after addition of Stop Solution and so optical density should be measured within that time.
  • Eine gebrauchsfertige Lösung, die als Stopplösung für ELISA-Anwendungen mit Meerrettichperoxidase und TMB-Substratlösung verwendet wird
  • Durch Reaktion der TMB-Substratlösung mit Meerrettichperoxidase wird eine ausgeprägte blaue Farbe erzeugt
  • Am Ende der TMB-Inkubation wird eine ELISA-Stopplösung in Höhe des Volumens der TMB-Substratlösung in die Wells hinzugegeben, um die Meerrettichperoxidase-Reaktion zu beenden
  • Die Zugabe von Stopplösung führt zu einer raschen Bildung eines gelben Endprodukts
  • Die optische Dichte dieses gelben Endprodukts wird bei 450 nm gemessen
  • Das gelbe Endprodukt ist für einen Zeitraum von 60 Minuten nach Zugabe der Stopplösung stabil, weshalb die optische Dichte innerhalb dieser Zeit gemessen werden sollte
  • Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ELISA Stopplösung
Flüssig
Bei 2 – 8 °C lagern
25 mL
HRP, TMB
Nasseis
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer444664-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2025 Catalog Number
Chargennummer441188-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2025 Catalog Number
Chargennummer436995-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog Number
Chargennummer436995-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberSS03
Chargennummer431195-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog NumberSS03
Name des Produkts
Invitrogen™ ELISA Stopplösung > 25 ml
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.