Learn More
Macherey-Nagel™ 120ML Buffer NTI
Für den Einsatz mit dem NucleoSpin™ Gel- und PCR-Aufbereitungskit. Macherey-Nagel™ Bindungspuffer NTI ist ein Standard-Bindungspuffer mit einer pH-Wert-Anzeige, der optimale Bindungsbedingungen bei der DNA-Gelextraktion und PCR-Aufbereitung gewährleistet. Der Bindungspuffer wird in einem einzigen Schritt geladen.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740305.120
47.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12793391
  • 68.60 CHF / 200 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
NucleoSpin® Gel und PCR-Reinigung ist ein 2-in-1-Kit, das die Reinigung von DNA-Fragmenten von enzymatischen Reaktionen wie PCR, sowie von Agarose-Gelen ermöglicht. Die Probe wird mit Bindungspuffer-NTI gemischt und (im Fall von Gelbanden zum Ausschneiden) erhitzt, um die Agarose aufzulösen. Bei Vorhandensein von chaotropem Salz wird die DNA an die Silikamembran der Säule gebunden. Kontaminationen werden durch einfache Reinigungsschritte entfernt und die reine DNA wird dann eluiert.
  • Es werden nur zwei Teile Bindungspuffer pro Probenteil benötigt, um die Probe zu verarbeiten (200 μl PCR/enzymatische Reaktion oder 200 mg Agarose-Gel), und das nur bei einem Beladungsschritt
  • Durch Hinzufügen von weiterem Bindungspuffer NTI ist es möglich, eine unbegrenzte Menge an Probenvolumen auf eine einzelne Säule zu laden
  • Der pH-Indikator stellt optimale Bindungsbedingungen mit einem pH-Wert von <7.0 sicher, indem er bei der Erkennung der nicht gelösten Agarose während der DNA-Gel-Extraktion hilft, von gelb (richtige Bedingungen) zu blau (pH-Wert zu hoch)
  • Separate Bindungspuffer sollten für die Aufreinigung von einzelsträngiger DNA oder SDS-beinhaltenden Proben verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Standard-Bindungspuffer mit pH-Indikator
593-84-0
Bindungspuffer NTI
200 mL
NucleoSpin™ Gel- und PCR-Aufreinigerkit
Guanidiniumthiocyanat
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidinium thiocyanate
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ 120ML Buffer NTI > Menge: 120 ml