Learn More
Brilliant Markierungspuffer Plus (RUO), BD Biosciences™
Puffer, formuliert für die Immunfluoreszenzfärbung von Zellen.
Marke:  BD Biosciences 566385
Artikelnummer. 15815009
  • 1215.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • BD Horizon Brilliant Stain Buffer Plus ist ein Puffer für die Immunfluoreszenzfärbung von Zellen.
  • Dieser Puffer wurde entwickelt, um ein reduziertes Testvolumen für Anwendungen zu haben, bei denen das gesamte Färbungsvolumen ein Problem darstellt
  • . Brilliant Stain Buffer Plus ist so effektiv wie BD Horizon Brilliant Stain Buffer (Kat. Nr. 563794/566349) zur Reduzierung von Färbungsartefakten, die bei der Verwendung mehrerer BD Horizon Brilliant-Reagenzien auftreten.
  • Für optimale und reproduzierbare Ergebnisse sollten Sie entweder BD Horizon Brilliant Stain Buffer Plus oder BD Horizon Brilliant Stain Buffer verwenden, wenn zwei oder mehr BD Horizon Brilliant™ farbstoffkonjugierte Reagenzien im selben Experiment verwendet werden.
  • Der BD Horizon Brilliant Stain Buffer Plus ist kompatibel mit anderen fluoreszierenden Färbereagenzien, die mit herkömmlichen Fluorochromen konjugiert sind, wie Fluorescein, Phycoerythrin oder Alexa Fluor™ Farbstoffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Brilliant Färbepuffer
1000 Tests