Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 5 Paket
Dank integrierten Sicherheitsfunktionen, gesperrten Arbeitsabläufen, Benutzerkontenverwaltung und Optionen für die Browser-basierte oder Desktop-Analyse können Sie mit dem QuantStudio 5 Echtzeit-PCR-System Ihre Daten einfacher als je zuvor mit kompromissloser Leistung und Qualität zusammenführen.
Marke:  Applied Biosystems™ A29219
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15751198
  • 66970.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Das QuantStudio 5 Real-Time PCR-System ist bei RSD als Paket mit folgenden Komponenten erhältlich:
  • 96 Well-Thermoblöcke: Entweder 0.1 ml- oder 0.2 ml-Well-Volumen oder 384 Well-Thermoblöcke
  • Halb- oder ganztägige SmartStart Orientierungsschulung
  • Entsprechend den Laboranforderungen als eigenständiges Gerät mit Touchscreen ohne PC oder mit einem zusätzlichen Laptop oder Tower-PC
  • Auswahl zusätzlicher Garantieleistungen, je nach den Ansprüchen des Anwenders
Hauptmerkmale:
  • Sie haben jederzeit und überall Zugriff auf Daten und können diese analysieren und freigeben – Mit der Browser-basierten Software können Sie Ihre Läufe per Fernzugriff überwachen, komplexe Datensätze innerhalb von Minuten analysieren, Daten an einem sicheren Ort speichern und die Ergebnisse online mit Kollegen in verschiedenen Institutionen und auf der ganzen Welt teilen. Mit der mobilen Anwendung „Instrument Connect“ können Sie Ihre Läufe von mobilen Geräten aus in Echtzeit überwachen.
  • Erzielen Sie zuverlässige Ergebnisse – Erkennen Sie Unterschiede in der Zielmenge, die bei Singleplex-Reaktionen gerade einmal das 1.5-Fache betragen, und erhalten Sie 10 Log-Stufen des linearen dynamischen Bereichs.
  • Einfaches Etablieren von Standardbetriebsverfahren und Compliance – Gesperrte Protokollvorlagen, Feedback zur Qualitätskontrolle (QK) während des Laufs und Rückverfolgbarkeit von Verbrauchsmaterialien für die Qualitätskontrolle sorgen für eine bessere Kontrolle über experimentelle Daten. Der RDML-Export (Real-Time Data Mark-up Language) ist aus Gründen der Kompatibilität mit MIQE-Richtlinien verfügbar.
  • Spart wertvolle Zeit – 6 unabhängige Temperaturzonen sorgen für Flexibilität zur gleichzeitigen Durchführung mehrerer Experimente. Schnelles Thermocycling ist ebenfalls verfügbar, sodass Ergebnisse in weniger als 30 Minuten erzielt werden können.
  • Schnelle Inbetriebnahme – Das Gerät ist werkseitig für optische und thermische Genauigkeit, schnelle Installation und sofortigen Einsatz kalibriert.
  • Überspringen Sie die Lernkurve – Aufgrund der vorab optimierten Protokollvorlagen benötigen neue Anwender nur eine kurze Schulung, sodass Sie sich auf Ihre Forschung konzentrieren können.
  • Arbeitsfläche maximieren – Kompaktes Gerät kann als eigenständiges Gerät oder mit einem Computer konfiguriert werden, um den meisten Laboranforderungen gerecht zu werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,25 °C
0,4 °C
Touchscreen
27 cm
50 cm
QuantStudio 5
Strahlend weiße LED
0,2 ml (96-Well)
96-Well, 6 entkoppelte Filter
96-Well
PC/Laptop
96
40 cm
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahre Garantieverlängerung (keine geplante Wartung)
4°bis 99,9 °C
0,2 ml: 6,5 °C/Sek.
96-Well, 450 bis 680 nm/500 bis 730 nm
96-Well bis zu 6 Ziele
FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™3, JUN, ROX/ Texas Red, Mustang Purple, Cy™ 5/LIZ™, Cy™ 5.5
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ QuantStudio 5 Paket > PC: Laptop, Block: 96-Well, Garantie: 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahre Garantieverlängerung (Ohne geplante Wartungen)