Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 1 Paket
Bietet grundlegende Funktionen, die sich ideal für qPCR-Einsteiger oder Personen mit begrenztem Budget eignen. Trotz seines günstigen Preises bietet das QuantStudio1 System die Qualität, Zuverlässigkeit und erweiterte Benutzererfahrung.
Marke: Applied Biosystems™ A42873
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Touchscreen — ein 8.5 Zoll großer, interaktiver Touchscreen
- Fester Block — ein fester isothermer Block mit 96 Wells und 0.2 ml sowie mit einer leicht von Hand zu öffnenden Schublade
- Reaktionsvolumen von —10–100 μl
- Multiplex-Fähigkeit — bietet die drei am häufigsten verwendeten Anregungs- und Emissionsfilter: FAM, VIC und ROX
- Protokolle — voroptimierte Protokollvorlagen
- Software — intuitive Software, die Analysen über Webbrowser oder Desktop-Computer unterstützt
- Farbstoffe — drei Filter, die für die Farbstoffe FAM/SYBR GREEN/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE und JUN/ROX/Texas Red kalibriert wurden
- Empfindlichkeit — zum Nachweis möglichst kleiner Unterschiede wie die 1.5-fachen Mengen in Singleplex-Reaktionen
- Abmessungen (H x B x T) und Gewicht — 40 x 27 x 50 cm, <26 kg
Spezifikation
Kein PC | |
96 | |
40 cm | |
1 Jahr Hersteller-Support + 3 Jahre ABRC-Support PLUS | |
4°bis 99,9 °C | |
QuantStudio 1 | |
0,2 ml (96-Well) | |
FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX/Texas Red Farbstoffe | |
96-Well |
0,4 °C | |
Touchscreen | |
27 cm | |
50 cm | |
3,5 °C/Sek. | |
Strahlend weiße LED | |
Bis zu 3 Ziele | |
26 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ QuantStudio 1 Paket > Kein PC, Garantie:1 Jahr Hersteller + 3 Jahre ABRC-Support PLUS
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur