Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats
Optimieren Sie die Leistung mit Verbrauchsmaterialien, die speziell für den Gebrauch mit KingFisher™ Flex™ Systemen entwickelt wurden und ideal für die Magnetpartikel-Aufreinigung geeignet sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 97002540
165.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10357939
  • 225.00 CHF / 48 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Optimieren Sie Ihre Leistung mit Thermo Scientific™ KingFisher Kunststoffen, die speziell für die Verwendung mit den KingFisher Flex, Duo Prime, Presto und Apex Geräten entwickelt wurden. KingFisher Geräte verwenden Einweg-Kunststoffplatten und Spitzenkämme aus Polypropylen, die aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal für die Magnetpartikelverarbeitung sind. Sowohl die Ausbeute als auch die Qualität des isolierten Proteins oder der Nukleinsäure werden mit speziellen Platten und Spitzenkämmen, die für KingFisher Systeme entwickelt wurden, deutlich verbessert.
Zur Verwendung mit: Thermo Scientific™ KingFisher™ 24 Deep-Well-Platten, Thermo Scientific™ Microtiter™ 96 Deep-Well-Platten, KingFisher 96 Platten und starre PCR-Platten mit vollständiger Umrandung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96-Deep-Well-Platte
KingFisher 96 Mikrotiterplatte (200 μl) (für Flex, Apex und Presto)
*Hinweis: Funktioniert nur mit KingFisher™ Flex 96 Heizblock (Kat. Nr. 24075420) Nicht zur Verwendung mit KingFisher™ Flex 96 Deep-Well-Heizblock (Kat.-Nr. Nr. 24075430)
48/Cs.
96 Proben
KingFisher Flex und Presto
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1420923 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/03/2025 Catalog Number97002540
Chargennummer24258F0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/12/2024 Catalog Number97002540
Chargennummer1320028 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number97002540
Chargennummer1348800 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number97002540
ChargennummerM453590 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number97002540
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats > KingFisher 96 KF-Mikrotiterplatte (200 μl)
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.