Learn More
Socorex™ Qualitix™ Sterilisationsbeutel
Sterilisationsbeutel, selbstschließend, Einmalgebrauch, Papier-PET/CPP Film
Marke:  Socorex™ 3210.1326
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15730679
  • 30.80 CHF / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robustes, langlebiges Material
  • Schnelle Inhaltsidentifizierung
  • Große selbstdichtende Leiste, leicht zu schließen
  • Chevron obere Dichtung für einfaches Öffnen
  • Geeignet für Dampf- und EO-Gassterilisation
  • Zwei Sterilisationsindikatoren
  • Fünf verschiedene Größen
  • Konformität mit ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Selbstklebend
135 x 260 mm
ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Papier
Videos
  • Socorex Qualitix sterilisation pouches
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Socorex Qualitix sterilisation pouches
    Name des Produkts
    Socorex™ Qualitix™ Sterilisationsbeutel > 135 x 260 mm