Learn More
Socorex™ Qualitix™ Sterilisationsbeutel
Sterilisationsbeutel, selbstschließend, Einmalgebrauch, Papier-PET/CPP Film
12.65 CHF - 104.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 17665-06, ISO 11135, CE |
Verschlusstyp | Selbstklebend |
Material | Papier |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15710679
|
Socorex™
3210.0816 |
83 x 160 mm |
12.65 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15720679
|
Socorex™
3210.0926 |
90 x 260 mm |
20.95 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15730679
|
Socorex™
3210.1326 |
135 x 260 mm |
30.80 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15740679
|
Socorex™
3210.1936 |
190 x 360 mm |
60.65 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15750679
|
Socorex™
3210.3040 |
300 x 395 mm |
104.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Robustes, langlebiges Material
- Schnelle Inhaltsidentifizierung
- Große selbstdichtende Leiste, leicht zu schließen
- Chevron obere Dichtung für einfaches Öffnen
- Geeignet für Dampf- und EO-Gassterilisation
- Zwei Sterilisationsindikatoren
- Fünf verschiedene Größen
- Konformität mit ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Spezifikation
Autoklavierbar | |
ISO 17665-06, ISO 11135, CE | |
Selbstklebend | |
Papier |