Beschreibung
Pyronin Y is a cationic dye that intercalates RNA and is visible as a red band during electrophoresis. It has also been shown to accumulate in mitochondria of viable cells. In conjuction with Methyl Green or Nancy-520, Pyronin Y can be used as a fluorescent differential stain of nucleic acids in paraffin tissue sections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pyronin Y ist ein kationischer Farbstoff, der RNA interkaliert und während der Elektrophorese als rotes Band sichtbar ist. Es hat sich auch gezeigt, dass es sich in Mitochondrien von lebensfähigen Zellen anreichert. In Verbindung mit Methylgrün oder Nancy-520 kann Pyronin Y als fluoreszierender differenzierendes Färbemittel von Nukleinsäuren in Paraffingewebeschnitten verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Auch löslich in Methylcellosolve (9 mg/ml) und Ethanol (3 mg/ml).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyronin Y |
Schmelzpunkt | 250°C to 260°C |
Beilstein | 3795789 |
Merck Index | 14,8007 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Also soluble in methyl cellosolve (9mg/mL) and ethanol (3mg/mL). |
Formelmasse | 302.8 |
Farbe | Grün |
Menge | 1 g |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N21L052 | Analysenzertifikat | 26/02/2025 | J61068.03,J61068.06,J61068.09 |
Q17K045 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | J61068.03,J61068.06,J61068.09 |
P13K022 | Analysenzertifikat | 22/03/2024 | J61068.03,J61068.06,J61068.09 |
R25J010 | Analysenzertifikat | 21/07/2023 | J61068.03,J61068.06,J61068.09 |
Sicherheit und Handhabung
- Pyronin Y
- Achtung
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Pyronin Y