Learn More
Pyronin Y, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15443729
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyronin Y, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443729
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Artikelnummer. 15443729
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61068.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Marker-Farbstoff für RNA, der in Säurepuffer-Systemen nützlich ist
Pyronin Y is a cationic dye that intercalates RNA and is visible as a red band during electrophoresis. It has also been shown to accumulate in mitochondria of viable cells. In conjuction with Methyl Green or Nancy-520, Pyronin Y can be used as a fluorescent differential stain of nucleic acids in paraffin tissue sections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyronin Y ist ein kationischer Farbstoff, der RNA interkaliert und während der Elektrophorese als rotes Band sichtbar ist. Es hat sich auch gezeigt, dass es sich in Mitochondrien von lebensfähigen Zellen anreichert. In Verbindung mit Methylgrün oder Nancy-520 kann Pyronin Y als fluoreszierender differenzierendes Färbemittel von Nukleinsäuren in Paraffingewebeschnitten verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Auch löslich in Methylcellosolve (9 mg/ml) und Ethanol (3 mg/ml).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-32-0
Summenformel C17H19ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 302.802
MDL-Nummer MFCD00011725
InChI-Schlüssel INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 45005; Pyronin G
PubChem CID 7085
ChEBI CHEBI:87347
IUPAC-Name [6-(Dimethylamin)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazan; Chlorid; Trihydrat
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyronin Y
Schmelzpunkt 250°C to 260°C
Beilstein 3795789
Merck Index 14,8007
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Also soluble in methyl cellosolve (9mg/mL) and ethanol (3mg/mL).
Formelmasse 302.8
Farbe Grün
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallpulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN21L052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog NumberJ61068.03,J61068.06,J61068.09
ChargennummerQ17K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberJ61068.03,J61068.06,J61068.09
ChargennummerP13K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Catalog NumberJ61068.03,J61068.06,J61068.09
ChargennummerR25J010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2023 Catalog NumberJ61068.03,J61068.06,J61068.09
ChargennummerP20J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberJ61068.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyronin Y
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3,6-bis(dimethylamino)xanthylium chloride
Name des Produkts
Pyronin Y, Thermo Scientific Chemicals >