Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS-Reagenz Artikelnummer.: 10055780
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS-Reagenz
Artikelnummer. 10055780
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10055780
Marke: Thermo Scientific Chemicals 415720100
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178.143 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 485-47-2
Summenformel C9H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 178.143
MDL-Nummer MFCD00003791
InChI-Schlüssel FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1, 2, 3-Indantrione, 1, 2, 3-Triketohydrindene, 2, 2-Dihydroxy-1H-indene-1, 3(2H)-dione, 1H-Indene-1, 2, 3-trione
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC-Name 2,2-Dihydroxyindol-1,3-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ninhydrin
Schmelzpunkt 250.0°C
Fieser 01,732; 04,356
Merck Index 15, 6640
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in ether and chloroform
Identifizierung Passes Test
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 178.14
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Empfindlichkeit (to amino acids) Passes Test
Dichte 0.81
Farbe Braunweiß bis Weiß
Menge 10 g
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462991 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2024 Catalog Number415720100,415720250,415720010,415721000
ChargennummerB0148712 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number415720100,415720250,415720010,415721000
ChargennummerA0454378 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number415720100,415720250,415720010,415721000
ChargennummerA0398783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number415720100,415720250,415720010,415721000
ChargennummerB0146589 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number415720100,415720250,415720010,415721000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ninhydrin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS-Reagenz >