Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyronin Y, rein, hohe Reinheit biologisches Färbemittel
Artikelnummer. 10624902
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 92-32-0 | C17H19ClN2O | 302.802 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-32-0
Summenformel C17H19ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 302.802
MDL-Nummer MFCD00011725
InChI-Schlüssel INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 45005, Pyronin G
PubChem CID 7085
ChEBI CHEBI:87347
IUPAC-Name [6-(Dimethylamin)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazan; Chlorid; Trihydrat
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyronin Y
Namenshinweis Pure
Absorptionsverhältnis 1.23 to 1.7
Farbstoffgehalt 50% min.
Beilstein 18, V,10, 181
Merck Index 15, 8119
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 546 to 551nm (in 50% ethanol)
Formelmasse 302.79
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyronin Y
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Pyronin Y, rein, hohe Reinheit biologisches Färbemittel >