Learn More
Corning™ PYREX™ Kurze serologische Einweg-Pipetten, Glas
Ideal für den Einsatz in beengten Bereichen wie Sicherheitswerkbänken
128.47 CHF - 957.33 CHF
Spezifikation
Aspiratorstopfen | Ja |
---|---|
Kalibriert | Ja |
Material | Borosilikatglas |
Skala | Ja |
Spitzenform | Rund |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Negative Graduierungen | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Negative Graduierungen | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10406653
|
Corning™
7078B-25 |
25 ml | 0,2 ml | 5 mL | Multipackung |
957.33 CHF
400 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10496643
|
Corning™
7078B-10 |
10 ml | 0,2 ml | 4 mL | Multipackung |
711.81 CHF
400 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12671470
|
Corning™
7078B-1 |
1 ml | 0.01 ml | 0,5 mL | Multipackung |
841.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10736323
|
Corning™
7078B-1 |
1 ml | 0.01 ml | 0,5 mL | Multipackung |
345.80 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10202613
|
Corning™
7077B-10 |
10 ml | 0,2 ml | 4 mL | Einzeln verpackt | N/A | ||||||
11323845
|
Corning™
7077B-10 |
10 ml | 0,2 ml | 4 mL | Einzeln verpackt |
350.30 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10292363
|
Corning™
7077B-50 |
50 ml | 0.5 ml | 3 ml | Einzeln verpackt |
262.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13043093
|
Corning™
7077B-50 |
50 ml | 0.5 ml | 3 ml | Einzeln verpackt |
128.47 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13013093
|
Corning™
7077B-1 |
1 ml | 0.01 ml | 0,5 mL | Einzeln verpackt | N/A | ||||||
10716323
|
Corning™
7077B-1 |
1 ml | 0.01 ml | 0,5 mL | Einzeln verpackt |
329.48 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10130023
|
Corning™
7077B-5 |
5 ml | 0.1 ml | 3 mL | Einzeln verpackt |
603.72 CHF
400 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13033093
|
Corning™
7077B-25 |
25 ml | 0.2 ml | 5 ml | Einzeln verpackt |
237.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10716693
|
Corning™
7077B-25 |
25 ml | 0.2 ml | 5 ml | Einzeln verpackt |
932.24 CHF
400 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Sterile Pipetten mit Stopfen und geprägten Spitzen
- Negative Graduierungen ermöglichen die Anwendung in serologischen und Messverfahren
- Die ISO-Farbkodierung ist direkt auf die Steri-View™ Verpackung (eine Seite Papier, eine Seite aus Kunststoff) aufgedruckt
Compliance
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD) mit Ausblasen.
Spezifikation
Ja | |
Borosilikatglas | |
Rund | |
Ja |
Ja | |
Ja | |
Serologische Pipette |