Learn More
Corning™ PYREX™ Kurze serologische Einweg-Pipetten, Glas
Ideal für den Einsatz in beengten Bereichen wie Sicherheitswerkbänken
Marke:  Corning™ 7077B-1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10716323
  • 329.48 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-10-2025
Beschreibung
  • Sterile Pipetten mit Stopfen und geprägten Spitzen
  • Negative Graduierungen ermöglichen die Anwendung in serologischen und Messverfahren
  • Die ISO-Farbkodierung ist direkt auf die Steri-View™ Verpackung (eine Seite Papier, eine Seite aus Kunststoff) aufgedruckt
Compliance
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD) mit Ausblasen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Volumenabgabe
Steril
0.01 ml
0,5 mL
Bearbeitet
0,03 oz.
1 ml
Serologische Pipette
Ja
Borosilikatglas
Ja
8.4 in.
Rund
Einzeln verpackt
Gelb
215 mm
Ja
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ Kurze serologische Einweg-Pipetten, Glas > 1 ml