Learn More
Corning™ PYREX™ Kurze serologische Einweg-Pipetten, Glas
Ideal für den Einsatz in beengten Bereichen wie Sicherheitswerkbänken
Marke:  Corning™ 7077B-50
210.08 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10292363
  • 262.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sterile Pipetten mit Stopfen und geprägten Spitzen
  • Negative Graduierungen ermöglichen die Anwendung in serologischen und Messverfahren
  • Die ISO-Farbkodierung ist direkt auf die Steri-View™ Verpackung (eine Seite Papier, eine Seite aus Kunststoff) aufgedruckt
Compliance
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD) mit Ausblasen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Volumenabgabe
Ja
14,09 in.
Rund
Einzeln verpackt
Serologische Pipette
Ja
Borosilikatglas
0.5 ml
3 ml
Polypropylen-Ende
50 ml
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ Kurze serologische Einweg-Pipetten, Glas > 50 mL