Learn More
Corning™ PYREX™ Kurze serologische Einweg-Pipetten, Glas
Ideal für den Einsatz in beengten Bereichen wie Sicherheitswerkbänken
Marke: Corning™ 7077B-25
217.92 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Sterile Pipetten mit Stopfen und geprägten Spitzen
- Negative Graduierungen ermöglichen die Anwendung in serologischen und Messverfahren
- Die ISO-Farbkodierung ist direkt auf die Steri-View™ Verpackung (eine Seite Papier, eine Seite aus Kunststoff) aufgedruckt
Compliance
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD) mit Ausblasen.
Spezifikation
Ja | |
Volumenabgabe | |
Ja | |
11,8 in. | |
Rund | |
Einzeln verpackt | |
Rot | |
Serologische Pipette |
Ja | |
Borosilikatglas | |
0.2 ml | |
5 ml | |
Bearbeitet | |
0,84 oz. | |
25 ml | |
Ja |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14