Learn More
Corning™ PYREX™ Kurze serologische Einweg-Pipetten, Glas
Ideal für den Einsatz in beengten Bereichen wie Sicherheitswerkbänken
Marke: Corning™ 7078B-1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sterile Pipetten mit Stopfen und geprägten Spitzen
- Negative Graduierungen ermöglichen die Anwendung in serologischen und Messverfahren
- Die ISO-Farbkodierung ist direkt auf die Steri-View™ Verpackung (eine Seite Papier, eine Seite aus Kunststoff) aufgedruckt
Compliance
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD) mit Ausblasen.
Spezifikation
Ja | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
8.4 in. | |
Rund | |
0,03 oz. | |
1 ml | |
Serologische Pipette |
Ja | |
Steril | |
0.01 ml | |
0,5 mL | |
Multipackung | |
Gelb | |
215 mm | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ Kurze serologische Einweg-Pipetten, Glas > 1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur