Learn More
Corning™ PYREX™ Kurze serologische Einweg-Pipetten, Glas
Ideal für den Einsatz in beengten Bereichen wie Sicherheitswerkbänken
Marke: Corning™ 7077B-10
312.19 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Sterile Pipetten mit Stopfen und geprägten Spitzen
- Negative Graduierungen ermöglichen die Anwendung in serologischen und Messverfahren
- Die ISO-Farbkodierung ist direkt auf die Steri-View™ Verpackung (eine Seite Papier, eine Seite aus Kunststoff) aufgedruckt
Compliance
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD) mit Ausblasen.
Spezifikation
Ja | |
Volumenabgabe | |
Steril | |
0,2 ml | |
4 mL | |
Bearbeitet | |
0.33 oz. | |
10 ml | |
Serologische Pipette |
Ja | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
8.4 in. | |
Rund | |
Einzeln verpackt | |
Orange | |
215 mm | |
Ja |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14