Learn More
Pyrex™ Scheidetrichter mit langem Auslauf und PTFE-Küken
Der mitgelieferte Hohlglasstopfen mit austauschbarem PTFE-Küken gewährleistet eine schmierfreie Leistung. Pyrex™ Scheidetrichter mit langem Auslauf und PTFE-Küken gewährleistet eine gute Kontrolle der Grenzfläche zwischen Flüssigkeiten.
98.10 CHF - 290.00 CHF
Spezifikation
Material | Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilikatglas |
---|---|
Enthält | Hohler Glasstopfen, PTFE-Schlüssel |
Produkttyp | Trenntrichter |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verbindungsnummer | Sperrhahn | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verbindungsnummer | Sperrhahn | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12539165
|
Pyrex
443047N |
250 ml | 24/29 | (Bohrungsgröße) 2,5 mm |
128.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12519165
|
Pyrex
443042N |
125 ml | 19/26 | (Größe der Bohrung) 1.5 mm |
109.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12559165
|
Pyrex
443054N |
500 ml | 24/29 | (Größe der Bohrung) 4 mm |
157.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12599165
|
Pyrex
443065N |
2000 ml | 29/32 | (Größe der Bohrung) 4 mm |
290.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12579165
|
Pyrex
443060N |
1000 ml | 29/32 | (Größe der Bohrung) 4 mm |
196.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12505067
|
Pyrex
443038N |
60 ml | 14/23 | (Größe der Bohrung) 1.5 mm |
98.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Nach Gilson mit langem Auslauf für eine gute Steuerung der Grenzfläche zwischen den Flüssigkeiten
- Mit einem austauschbaren PTFE-Küken für einen schmiermittelfreien Betrieb
- Wird mit einem holen Glasstopfen geliefert
Spezifikation
Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
Hohler Glasstopfen, PTFE-Schlüssel | |
Trenntrichter |