Learn More
Pyrex™ Scheidetrichter mit langem Auslauf und PTFE-Küken
Der mitgelieferte Hohlglasstopfen mit austauschbarem PTFE-Küken gewährleistet eine schmierfreie Leistung. Pyrex™ Scheidetrichter mit langem Auslauf und PTFE-Küken gewährleistet eine gute Kontrolle der Grenzfläche zwischen Flüssigkeiten.
Marke: Pyrex 443038N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nach Gilson mit langem Auslauf für eine gute Steuerung der Grenzfläche zwischen den Flüssigkeiten
- Mit einem austauschbaren PTFE-Küken für einen schmiermittelfreien Betrieb
- Wird mit einem holen Glasstopfen geliefert
Spezifikation
60 ml | |
Hohler Glasstopfen, PTFE-Schlüssel | |
(Größe der Bohrung) 1.5 mm |
Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
14/23 | |
Trenntrichter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Scheidetrichter mit langem Auslauf und PTFE-Küken > Kapazität: 60 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur