Learn More
Pyrex™ Scheidetrichter mit langem Auslauf und PTFE-Küken
Der mitgelieferte Hohlglasstopfen mit austauschbarem PTFE-Küken gewährleistet eine schmierfreie Leistung. Pyrex™ Scheidetrichter mit langem Auslauf und PTFE-Küken gewährleistet eine gute Kontrolle der Grenzfläche zwischen Flüssigkeiten.
Marke:  Pyrex 443060N
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12579165
  • 196.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nach Gilson mit langem Auslauf für eine gute Steuerung der Grenzfläche zwischen den Flüssigkeiten
  • Mit einem austauschbaren PTFE-Küken für einen schmiermittelfreien Betrieb
  • Wird mit einem holen Glasstopfen geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
Hohler Glasstopfen, PTFE-Schlüssel
(Größe der Bohrung) 4 mm
Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilikatglas
29/32
Trenntrichter
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Pyrex™ Scheidetrichter mit langem Auslauf und PTFE-Küken > Kapazität: 1000 ml