Learn More
Pyrex™ Scheidetrichter mit langem Auslauf und PTFE-Küken
Der mitgelieferte Hohlglasstopfen mit austauschbarem PTFE-Küken gewährleistet eine schmierfreie Leistung. Pyrex™ Scheidetrichter mit langem Auslauf und PTFE-Küken gewährleistet eine gute Kontrolle der Grenzfläche zwischen Flüssigkeiten.
Brand: Pyrex 443065N
267.90 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Nach Gilson mit langem Auslauf für eine gute Steuerung der Grenzfläche zwischen den Flüssigkeiten
- Mit einem austauschbaren PTFE-Küken für einen schmiermittelfreien Betrieb
- Wird mit einem holen Glasstopfen geliefert
Specifications
2000 ml | |
Hohler Glasstopfen, PTFE-Schlüssel | |
(Größe der Bohrung) 4 mm |
Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
29/32 | |
Trenntrichter |