Learn More
Pyrex™ Scheidetrichter mit langem Auslauf und PTFE-Küken
Der mitgelieferte Hohlglasstopfen mit austauschbarem PTFE-Küken gewährleistet eine schmierfreie Leistung. Pyrex™ Scheidetrichter mit langem Auslauf und PTFE-Küken gewährleistet eine gute Kontrolle der Grenzfläche zwischen Flüssigkeiten.
Marke: Pyrex 443054N
103.57 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Nach Gilson mit langem Auslauf für eine gute Steuerung der Grenzfläche zwischen den Flüssigkeiten
- Mit einem austauschbaren PTFE-Küken für einen schmiermittelfreien Betrieb
- Wird mit einem holen Glasstopfen geliefert
Spezifikation
500 ml | |
Hohler Glasstopfen, PTFE-Schlüssel | |
(Größe der Bohrung) 4 mm |
Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
24/29 | |
Trenntrichter |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen