Learn More
Pyrex™ Scheidetrichter mit langem Auslauf und PTFE-Küken
Der mitgelieferte Hohlglasstopfen mit austauschbarem PTFE-Küken gewährleistet eine schmierfreie Leistung. Pyrex™ Scheidetrichter mit langem Auslauf und PTFE-Küken gewährleistet eine gute Kontrolle der Grenzfläche zwischen Flüssigkeiten.
Marke: Pyrex 443042N
86.16 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Nach Gilson mit langem Auslauf für eine gute Steuerung der Grenzfläche zwischen den Flüssigkeiten
- Mit einem austauschbaren PTFE-Küken für einen schmiermittelfreien Betrieb
- Wird mit einem holen Glasstopfen geliefert
Spezifikation
125 ml | |
Hohler Glasstopfen, PTFE-Schlüssel | |
(Größe der Bohrung) 1.5 mm |
Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
19/26 | |
Trenntrichter |