Learn More
Pyrex™ Labware Schellbach-Bürette aus Borosilikatglas mit Glasküken, Klasse AS
Die Konstruktion aus chemisch beständigem Borosilikatglas entspricht ISO 385. Pyrex™ Labware Schellbach-Büretten aus Borosilikatglas Klasse AS mit Glasschlüssel sind mit einem vertikalen weißen Streifen und einer zentralen blauen Linie versehen, um das genaue Ablesen des Meniskus zu erleichtern. Trichteraufsätze machen das Befüllen einfacher und sicherer. Austauschbares Glasküken mit 2 mm-Öffnung.
Marke: Pyrex 492146
Beschreibung
- Entspricht ISO 385
- Skala und Beschriftung in blauem Einbrennlack
- Bürettenröhre mit Schellbach-Streifen als weißer Streifen mit blauer Mittellinie – vereinfacht das Erkennen des Meniskus – der Meniskus befindet sich genau an dem Punkt, an dem sich die blaue Linie in ein breites und ein schmales Band teilt
- Mit Trichteransatz für einfacheres und sichereres Einfüllen
- Bei jeder Bürette ist vor dem Ablesen eine Wartezeit von +30 s anzusetzen
- Hergestellt aus chemisch beständigem Borosilikatglas
- Austauschbares Glasküken mit 1.5 mm-Öffnung
Spezifikation
25 ml | |
Pyrex™ Borosilikatglas | |
Austauschbares Glasküken mit 2 mm-Öffnung | |
Glas | |
Schellbach Bürette | |
ISO 385 |
570 mm | |
0,1 mL | |
Blau | |
±0,05 ml | |
Klasse AS |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Volumetrics brochure
DateigrößeVersion: 2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Labware Schellbach-Bürette aus Borosilikatglas mit Glasküken, Klasse AS > Fassungsvermögen:25 ml; Graduierungen:0,1 ml; Toleranz:±0,05 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur