Learn More
Hirschmann™ Klasse AS Büretten mit geradem Glasabsperrhahn, schwarze Graduierung
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Hirschmann™ Büretten der Klasse AS mit schwarzer Graduierung werden aus haltbaren DURAN™ Glasschläuchen hergestellt.
Marke: Hirschmann™ 3130170
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Klarglas
- Hauptringgraduierung
- Mit schwarzer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Gerader Absperrhahn mit Glasküken
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Klar | |
Glas | |
Schellbachstreifen | |
Gerade | |
±0,03 mL | |
Klasse AS |
25 ml | |
0,05 ml | |
Schwarz | |
Glas | |
Bürette | |
DIN EN ISO 385 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Klasse AS Büretten mit geradem Glasabsperrhahn, schwarze Graduierung > Fassungsvermögen: 25 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur