Learn More
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas, Klasse AS, zertifiziert
Präzisionsgefertigt aus Borosilikatglas, für hohe Genauigkeit. Pyrex™ Laborartikel zertifizierte Büretten aus Borosilikatglas der Klasse AS werden einzeln getestet und mit Zertifikat geliefert, das die genau ausgegebene Menge an drei Punkten auf der Skala anzeigt. Umfasst 1,5 mm schmierstofffreies Schließelement aus PTFE.
Marke:  Pyrex 3295/28ASWC
91.76 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12493471
  • 98.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Präzisionsgefertigt aus Borosilikatglas, für hohe Genauigkeit.Pyrex™ Laborartikel zertifizierte Büretten aus Borosilikatglas der Klasse AS werden einzeln getestet und mit Zertifikat geliefert, das die genau ausgegebene Menge an drei Punkten auf der Skala anzeigt.Umfasst 1,5 mm schmierstofffreies Schließelement aus PTFE.
  • Entspricht ISO 385
  • Einzeln geprüft und mit Einzelzertifikat über das an drei Punkten der Skala exakt abgegebene Volumen
  • Individuelle Seriennummer und Einzelzertifikat ermöglichen umfassende Rückverfolgbarkeit zu National Standards
  • Bei jeder Bürette ist vor dem Ablesen eine Wartezeit von +30 s anzusetzen
  • Präzisionsgefertigte Röhre aus Borosilikatglas sorgt für hohe Genauigkeit
  • Schmierstofffreies Schließelement 1.5 mm aus PTFE
  • Skala in weißem Einbrennlack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Borosilikatglas
Sperrhahn mit PTFE-Schlüssel
PTFE
Bürette
ISO 385
870 mm
0,2 ml
Weiß
±0,1 ml
Klasse AS
Name des Produkts
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas, Klasse AS, zertifiziert > Fassungsvermögen:100 ml; Graduierungen:0,2 ml; Toleranz:±0.1 ml