Learn More
Eppendorf™ IsoTherm-System™ IsoSafe und IsoPack Set
Als Enzymbarriere zur Verhinderung einer Inaktivierung von Enzymen sowie für die PCR*-Probenvorbereitung, den Probentransport und das langsame Auftauen von gefrorenen Proben geeignet.
Marke: Eppendorf™ 3880000046
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bestehend aus IsoRack™, IsoPack™ und IsoSafe™.- Für 24 Röhrchen (0.5/1.5/2.0 ml-Safe-Lock Mikrozentrifugenröhrchen oder 1.7 ml-Safe-Twist Röhrchen mit Schraubverschluss)
- IsoPack™ (Cold Pack) weiß für 0 °C und blau für -21 °C, gekühlt auf Kühltemperatur im Gefrierfach
- Isotherme Zeiten von >6 h (0 °C, weiß) und >3 h (-21 °C, blau)
- Keine schmelzenden Eisbäder mehr (Kontaminationsgefahr)
- Alle Komponenten des Systems können separat verwendet werden
- Die Gestelle sind stapelbar, autoklavierbar, beschriftbar, schwimmfähig und können in einem Mikrotiterplattenrotor zentrifugiert werden. Spezialisiert auf die stundenlange effektive und konstante Kühlung von Proben bei -21 °C oder 0 °C.
Spezifikation
IsoSafe und IsoPack | |
-21 °C | |
0.5 ml-Röhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ IsoTherm-System™ IsoSafe und IsoPack Set > Kann verwendet werden mit: Für 0.5 ml-Röhrchen; Temperaturbereich (Tiefkühlgerät): -21 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur