Learn More
Pyrex™ Kristallisierschalen aus Borosilikatglas
Wiederverwendbare Schalen aus Borosilikatglas mit hoch belastbarem Rand eignen sich optimal zur Lagerung und Kristallisation.
125.00 CHF - 713.00 CHF
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Form | Rund |
Typ | Kristallschale |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10783422
|
Pyrex
1470/04D |
150 mL | 80 mm | 45 mm |
140.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12504277
|
Pyrex
1470/16D |
2000 mL | 190 mm | 90 mm |
713.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10211360
|
Pyrex
1470/12D |
900 mL | 140 mm | 75 mm |
413.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11983779
|
Pyrex
1470/02D |
100 mL | 70 mm | 45 mm |
158.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12093323
|
Pyrex
1470/08D |
300 mL | 95 mm | 55 mm |
146.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12003333
|
Pyrex
1470/10D |
500 mL | 115 mm | 65 mm |
240.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11973779
|
Pyrex
1470/01M |
60 mL | 52 mm | 35 mm |
125.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15587680
|
Pyrex
1470/03M |
15 ml | 40 mm | 25 mm |
270.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15577680
|
Pyrex
1470/00M |
30 mL | 52 mm | 35 mm |
203.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Wiederverwendbare Schalen aus Borosilikatglas mit hoch belastbarem Rand eignen sich optimal zur Lagerung und Kristallisation.
- Entspricht DIN 12337
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Einsetzbar bis zu 400 °C
- Chemisch und thermisch beständig
Spezifikation
Flach | |
Borosilikatglas | |
Rund | |
Kristallschale |